Läs mer
Lithium bromide, ultra dry, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11338547
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338547 25 g 25g
11348547 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035705.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7550-35-8 | BrLi | 86.844 g/mol
Litiumbromid används för rekonstitution av saltlösningar, som svällningsmedel för proteiner och som elektrolytkomponent i litiumbatterier. Används som lödning och svetsmedel. Litiumbromid används som katalysator för kondensation av karbonylföreningar med aktiva metylenföreningar i frånvaro av lösningsmedel, driftsmedium för luftkonditionering och industriella torkningssystem. Används även vid tillverkning av läkemedel och alkyleringsprocessen. Det spelar också en viktig roll i syntesen av dihydropyrimidinoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7550-35-8
Molekylformel BrLi
Molekylvikt (g/mol) 86.844
MDL-nummer MFCD00011077
InChI-nyckel AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC-namn litium;bromid
LEDER [Li+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 1265°C
Kemiskt namn eller material Lithium bromide, ultra dry
Smältpunkt 550°C
Färg Vitt
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.9% (Metal basis)
Löslighetsinformation Very soluble in water and alcohol. Soluble in methanol,acetone,and glycol. Slightly soluble in pyridine.
Formel vikt 86.85
Känslighet Hygroscopic
Utseende White beads
Densitet 3.464 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.