Läs mer
Lithium bromide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Produktkod. 11399698
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399698 5 g 5g
11379698 25 g 25g
11389698 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399698 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044199.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7550-35-8 | BrLi | 86.844 g/mol
Används som adsorbenter, funktionella vätskor (slutna system) och intermediärer. Används som driftmedium för luftkonditionering och industriella torksystem. Det används också vid tillverkning av läkemedel och alkyleringsprocessen. Det används som lödnings- och svetsmedel. Används för rekonstitution av saltlösningar, som svällningsmedel för proteiner, som elektrolytkomponent i litiumbatterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7550-35-8
Molekylformel BrLi
Molekylvikt (g/mol) 86.844
MDL-nummer MFCD00011077
InChI-nyckel AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC-namn litium;bromid
LEDER [Li+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 1265°C
Kemiskt namn eller material Lithium bromide, ultra dry
Smältpunkt 550°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.998% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water (at 20°C 1490g/L),alcohol and glycol.
Formel vikt 86.85
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.464
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.