Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1300°C |
| Kemiskt namn eller material | Lithium Carbonate |
| Smältpunkt | 618°C |
| Färg | White |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Li2CO3 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3999191 |
| IUPAC-namn | dilithium(1+) carbonate |
| Formel vikt | 73.89g/mol |
| Visa mer |