missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Litiumkarbonat,≥ 99 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals

Produktkod. 11482862 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482862 500 g 500g
11472862 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11482862 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215253790
 Begränsad artikel

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrenhet ACS-reagenskvalitet litiumkarbonat för laboratorieapplikationer.

  • Kvalitet: ACS-reagens
  • Analys: ≥99 %
  • Molekylformel: CLi2O3
  • Molekylvikt: 73,89 g/mol
  • CAS-nummer: 554-13-2
  • Förvaring: Rumstempererat

Kemiska identifierare

CAS 554-13-2
Molekylformel CLi2O3
Molekylvikt (g/mol) 73.89
MDL-nummer MFCD00011084
InChI-nyckel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
IUPAC-namn dilitium(1+)karbonat
LEDER [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lithium Carbonate
Smältpunkt 723 °C
Färg Vitt
pH 11
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Förlust vid torkning Max. 1 %
Odör Luktfritt
Förpackning Poly flaska
Känslighet Hygroskopisk
Utseende White Powder
Densitet 2.11, 2,11 g/cm³
Anteckningar om renhetsgrad Uppfyller ACS krav på kemikalier för reagens
Analysprocentintervall ≥99%
Nedbrytningsinformation Koloxider; Litiumoxider
Linjär formel Li2CO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3586314
Merck Index 15, 5506
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Formel vikt 73.9
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Tillverkningsursprung USA
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.