Läs mer
Litiumkarbonat, ACS, 99,0 % min
Produktkod. 11303278
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303278 500 g 500g
11313278 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036225.36
 Begränsad artikel
I lager
Maximal nivå av föroreningar: Olösliga i utspädd saltsyra 0,01%, Cl 0,005%, NO3 5ppm, Svavelföreningar (som SO4) 0,2%, NH4 5ppm, Tungmetaller (som Pb) 0,002%, Fe 0,002%, Ca 0,01%, K 0,01%, Na 0,1% | CAS: 554-13-2 | CLi2O3 | 73,89 g/mol
Cerium(IV)sulfathydrat används som en allmän applikation för kemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 554-13-2
Molekylformel CLi2O3
Molekylvikt (g/mol) 73.89
MDL-nummer MFCD00011084
InChI-nyckel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
LEDER [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 1310°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Lithium carbonate
Smältpunkt 723°C
Namnnotering For analysis ACS
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.0% min.
Löslighetsinformation Soluble in water and acid. Insoluble in acetone,ammonia and alcohol.
IUPAC-namn dilitium;karbonat
Formel vikt 73.9
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Utseende White crystalline powder
Densitet 2.11 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.