Läs mer
Litiumkarbonat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical
Produktkod. 10695492 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10695492 100 g Pulverburk av plast 100g
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 10695492 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer L/2105/48
 Begränsad artikel
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Specifikationer
Smältpunkt 720°C
CAS 554-13-2
Färg Vitt
pH 10 to 11
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 100 g
Molekylformel CLi2O3
MDL-nummer MFCD00011084
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
InChI-nyckel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
IUPAC-namn dilitium;karbonat
Molekylvikt (g/mol) 73.89
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
Formel vikt 73.88g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 1 hPa 610
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.