Läs mer
Lithium Carbonate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10244200 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10244200 250 g Plastic powder jar 250g
1 options
Produktkod. 10244200 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer L/2100/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 720°C
CAS 554-13-2
Färg White
pH 10 to 11
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 250 g
Molekylformel CLi2O3
MDL-nummer MFCD00011084
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
InChI-nyckel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
IUPAC-namn dilithium(1+) carbonate
Molekylvikt (g/mol) 73.89
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
Formel vikt 73.88g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Ångtryck 1 hPa 610
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.