Läs mer
Litiumkarbonat, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15661230 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 g
1 kg
6 x 1 kg
100 kg
Förpackningsstorlek:
100g
100kg
1kg
Paket med 6
Produktkod. 15661230
Brand: Honeywell-Fluka 13010100KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Purum,≥ 99 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 554-13-2
Molekylformel CLi2O3
Molekylvikt (g/mol) 73.89
MDL-nummer MFCD00011084
InChI-nyckel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
IUPAC-namn dilitium;karbonat
LEDER [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Carbonate
Kvantitet 100 kg
Linjär formel Li2CO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3999191
Formel vikt 73.89g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet purum