Läs mer
Litiumkarbonat, Honeywell Fluka™
Beskrivning
- ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium Carbonate |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 1 kg |
| Analysprocentintervall | ≥99% |
| Linjär formel | Li2CO3 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3999191 |
| Formel vikt | 73.89g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | purum |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Lithium carbonate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate