Läs mer
Litiumkarbonat, Solstice
Produktkod. 15681230
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
6 x 1 kg
100 kg
Förpackningsstorlek:
100g
100kg
1kg
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15681230 6 x 1 kg Paket med 6
15651230 100 g 100g
15671230 1 kg 1kg
15661230 100 kg 100kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15681230 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 130106X1KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-06-2027
Purum,≥ 99 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 554-13-2
Molekylformel CLi2O3
Molekylvikt (g/mol) 73.89
MDL-nummer MFCD00011084
InChI-nyckel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
IUPAC-namn dilitium;karbonat
LEDER [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Carbonate
Kvantitet 6 x 1 kg
Förpackning Plastflaska
Linjär formel Li2CO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 73.89
Procent renhet ≥99%
Kvalitet purum
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate