Läs mer
Litiumkarbonat, MP Biomedicals
Produktkod. 11412216 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412216 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11412216 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521261280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    908.00 SEK
    864.64 SEK / 100g
    Save 43.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Högrenhet litiumkarbonat för forskning och laboratoriebruk.
  • CAS-nummer: 554-13-2
  • Molekylformel: CLi2O3
  • Molekylvikt: 73,888 g/mol
  • Smältpunkt: 723 °C
  • Kokpunkt: Bryts ner vid 1 300 °C
  • Densitet: 2,11 g/kubikcentimeter
  • Löslighet i vatten: 1,52 viktprocent vid 0 °C
  • Användningsbeskrivning: Endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Carbonate
Smältpunkt 723 °C
CAS 554-13-2
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Densitet 2.11, 2,11 g/cm³
Molekylformel CLi2O3
Linjär formel Li2CO3
MDL-nummer MFCD00011084
Beilstein 3999191
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
InChI-nyckel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
IUPAC-namn dilitium(1+)karbonat
Molekylvikt (g/mol) 73.89
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
Formel vikt 73.89