Läs mer
Litiumkarbonat, Puratronic™, 99,998 % (metallbasen exklusive Ca), Ca LT 20 ppm
Produktkod. 11316817
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316817 50 g 50g
11306817 250 g 250g
11396807 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11316817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010734.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 554-13-2 | CLi2O3 | 73,89 g/mol
Pulver av rostfritt stål används i läkemedel, marina applikationer, arkitektoniska applikationer, medicinska implantat, inklusive stift, skruvar och ortopediska implantat som totala höft- och knäproteser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 554-13-2
Molekylformel CLi2O3
Molekylvikt (g/mol) 73.89
MDL-nummer MFCD00011084
InChI-nyckel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
LEDER [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 1310°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Lithium carbonate
Smältpunkt 723°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.998% (Metals basis excluding Ca)
Löslighetsinformation Soluble in water and acid. Insoluble in acetone,ammonia and alcohol.
IUPAC-namn dilitium(1+)karbonat
Formel vikt 73.9
Odör Odorless
Utseende White powder
Densitet 2.11 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.