Läs mer
Litiumkarbonat, Puratronic™, 99,998 % (metallbasen exklusive Ca), Ca LT 20 ppm
Produktkod. 11396807
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396807 1 kg 1kg
11316817 50 g 50g
11306817 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010734.A1
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 554-13-2 | CLi2O3 | 73,89 g/mol
Pulver av rostfritt stål används i läkemedel, marina applikationer, arkitektoniska applikationer, medicinska implantat, inklusive stift, skruvar och ortopediska implantat som totala höft- och knäproteser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 554-13-2
Molekylformel CLi2O3
Molekylvikt (g/mol) 73.89
MDL-nummer MFCD00011084
InChI-nyckel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
LEDER [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Kokpunkt 1310 °C (dekomposition)
Kemiskt namn eller material Lithium carbonate
Smältpunkt 723 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99,998 % (metallbasen exklusive Ca)
Löslighetsinformation Löslig i vatten och syra. Olöslig i aceton, ammoniak och alkohol.
IUPAC-namn dilitium(1+)karbonat
Formel vikt 73.9
Odör Luktfritt
Utseende Vitt pulver
Densitet 2.11
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.