Läs mer
Litiumkarbonat, puriss pa,≥ 99,0 % (T), för mikroskopi, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15616050 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15616050 100 g Polyflaska 100g
15626050 500 g Polyflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15616050 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 62470100G
Request Bulk or Custom Format
Puriss. pa, ACS-reagens, reagens (för mikroskopi),≥ 99,0 % (T)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 554-13-2
Molekylformel CLi2O3
Molekylvikt (g/mol) 73.89
MDL-nummer MFCD00011084
InChI-nyckel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
IUPAC-namn dilitium;karbonat
LEDER [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 1265°C (1013hPa)
Kemiskt namn eller material Lithium carbonate
Smältpunkt 550°C
Färg Färglös
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 g
Linjär formel Li2CO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3999191
Formel vikt 73.89g/mol
Procent renhet ≥99.0% (T)
Förpackning Polyflaska
Densitet 3.46g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate