Läs mer
Litiumkarbonat, puriss p.a., ≥99,0 % (T), för mikroskopi, Solstice
Produktkod. 15626050
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15626050 500 g Polyflaska 500g
15616050 100 g Polyflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15626050 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 62470500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2200.00 SEK
    2013.85 SEK / 500g
    Save 186.15 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
View alternative products
Puriss. pa, ACS-reagens, reagens (för mikroskopi),≥ 99,0 % (T)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 554-13-2
Molekylformel CLi2O3
Molekylvikt (g/mol) 73.89
MDL-nummer MFCD00011084
InChI-nyckel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
IUPAC-namn dilitium;karbonat
LEDER [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Specifications
Kokpunkt 1265 °C (1013 hPa)
Kemiskt namn eller material Lithium carbonate
Smältpunkt 550 °C
Färg Färglös
pH 9 till 11
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Identifiering Klarat test
Odör Luktfritt
Förpackning Polyflaska
Produktlinje Solståndet
Analysprocentintervall ≥99.0%
Anteckningar om analysprocent Titrering
Densitet 3,46 g/cm3
Linjär formel Li2CO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3999191
InChI formel 1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Formel vikt 73,89 g/mol
Procent renhet ≥99,0 % (T)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Chloride: 20 mg/kg, Nitrate: 5 mg/kg, Sulfate: 50 mg/kg, Ca: 50 mg/kg, Cd: 5 mg/kg, Co: 5 mg/kg, Cr: 5 mg/kg, Cu: 5 mg/kg, Fe: 5 mg/kg, K: 50 mg/kg, Mg: 10 mg/kg, Mn: 5 mg/kg, NH4+: 5 mg/kg, Na: 50 mg/kg, Ni: 5 mg/kg, Pb: 5 mg/kg, Zn: 5 mg/kg
Tillverkningsursprung Tyskland
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium carbonate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate