Läs mer
Lithium Carbonate, purum p.a, ≥98.0% (T), Honeywell™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1300°C |
| Kemiskt namn eller material | Lithium carbonate |
| Smältpunkt | 720°C |
| Färg | White |
| pH | 9 to 11 (at 1g/L, 20°C) |
| Fysisk form | Crystalline |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | Li2CO3 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3999191 |
| Visa mer |