Learn More
Lithium carbonate, Supelco™
Beschreibung
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. LITHIUM CARBONATE is essential for sustainable energy solutions, particularly in lithium-ion batteries. Its eco-friendly properties enhance battery performance and longevity, supporting the transition to cleaner energy technologies while reducing environmental impact.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Lithium carbonate |
| Melting Point | 720°C |
| CAS | 554-13-2 |
| Quantity | 5 L |
| Density | 2.1 g/cm³ at 20°C |
| Synonym | Lithium carbonate, Lithium carbonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 73.89 |
| Grade | Not Available |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.