missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lithium Carbonate, Supelco™

Produktkod. 15837380
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15837380 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
Produktkod. 15837380 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1056800250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement

For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur

We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. LITHIUM CARBONATE is essential for sustainable energy solutions, particularly in lithium-ion batteries. Its eco-friendly properties enhance battery performance and longevity, supporting the transition to cleaner energy technologies while reducing environmental impact.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lithium Carbonate
Smältpunkt 720°C
CAS 554-13-2
Kvantitet 250 g
MDL-nummer MFCD00011084
Synonym Lithium carbonate, Lithium carbonate
Molekylvikt (g/mol) 73.89
Kvalitet Research
Densitet 2.1 g/cm3 at 20°C
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.