Läs mer
Lithium Carbonate, TraceSELECT™, ≥99.998% (metals basis)
Produktkod. 15686040 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15686040 25 g Poly Bottle 25g
15676040 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15686040 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 6246225G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 554-13-2
Molekylformel CLi2O3
Molekylvikt (g/mol) 73.89
MDL-nummer MFCD00011084
InChI-nyckel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
LEDER [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium carbonate
Färg White
pH 9.0 to 10.00 (at 1g/L, 20°C)
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 25 g
Linjär formel Li2CO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3999191
IUPAC-namn dilithium;carbonate
Formel vikt 73.89g/mol
Procent renhet ≥99.998% (metals basis)
Kvalitet TraceSELECT
Odör Odorless
Förpackning Poly Bottle
Densitet 2.11g/cm3