Läs mer
Litiumkarbonat, TRC
Produktkod. 30009725
Change view
Kvantitet:
50 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009725 50 mg
30006295 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30009725 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL46910050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 554-13-2
Molekylformel C O3 . 2 Li
Molekylvikt (g/mol) 73.89
Synonym Lithium carbonate, Carbonic Acid Lithium Salt, Carbonic Acid Dilithium Salt, CP 15467-61, Camcolit, Candamide, Carbolith, Carbolithium, Carbonic Acid Lithium Salt, Ceglution, Dilithium Carbonate, Eskalith, Hypnorex, Limas, Liskonum, Lithane, Lithicarb, Lithobid, Lithocarb, Lithonate, Lithotabs, Micalith, NSC 16895, Phasal, Plenur, Priadel, Quilonorm-retard, Quilonum Retard, Teralithe;
IUPAC-namn dilithium; karbonat
LEDER [Li+].[Li+].[O-]C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Carbonate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Formel vikt 74.0168