Läs mer
Melford Litiumklorid
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
- CAS-nummer: 7447-41-8
- Molekylformel: LiCI
- Molekylvikt: 42,4
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium Chloride |
| CAS | 7447-41-8 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | LiCl |