Läs mer
Melford Litiumklorid
Produktkod. 30018451
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018451 500 g
30018450 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018451 Leverantör Melford Leverantörsnummer L45000500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 7447-41-8
  • Molekylformel: LiCI
  • Molekylvikt: 42,4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Chloride
CAS 7447-41-8
Kvantitet 500 g
Molekylformel LiCl