Läs mer
Litiumklorid,≥ 99 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11492862 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492862 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11492862 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215253880
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Chloride
CAS 7447-41-8
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥99%
Molekylformel ClLi
MDL-nummer MFCD00011078
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
InChI-nyckel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Li+].[Cl-]
IUPAC-namn litium(1+)klorid
Molekylvikt (g/mol) 42.39
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
Formel vikt 42.4
Kvalitet ACS-reagens