Läs mer
Litiumklorid, 99%, för analys, vattenfritt
Produktkod. 10491241 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10491241 2 kg Plastflaska 2kg
10532031 100 g Plastflaska 100g
10236830 500 g Plastflaska 500g
15244674 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10491241 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 199880020
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Litiumklorid, 99%, ClLi, CAS-nummer-7447-41-8, chlorure de lithium, chlorku litu polish, chlorku litu, litiumklorid licl, litiumklorid, licl, luthiumklorid, litiumklorid, klorolitium, 500g, karbonat (som Li2CO3): < 0,03% (vanligtvis), 98,5% min. (argentometri) | CAS: 7447-41-8 | ClLi | 42,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7447-41-8
Molekylformel ClLi
Molekylvikt (g/mol) 42.39
MDL-nummer MFCD00011078
InChI-nyckel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC-namn litium(1+)klorid
LEDER [Li+].[Cl-]
Specifikationer
Kokpunkt 1382,0 °C
Kemiskt namn eller material Lithium chloride
Smältpunkt 605,0 °C
Namnnotering 99%
Färg Vitt
Fysisk form Kristallina granuler
Kvantitet 2 kg
Förlust vid torkning 0,5 % max. (400 °C, 4 timmar)
Förpackning Plastflaska
Densitet 2.06, 2.0600g/mL
Analysprocentintervall 98,5 % min. (Argentometri)
Linjär formel LiCl
Fieser 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194
Merck Index 15,5584
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 832 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkoholer, eter, pyridin, nitrobensen och aceton
Formel vikt 42.38
Procent renhet 99%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium chloride, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.