Beskrivning
- Analys: ≥99 %
- Molekylformel: ClLi
- Formelvikt: 42,39 g/mol
- CAS-nummer: 7447-41-8
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 2417 till 2480 °F |
| Kemiskt namn eller material | Lithium Chloride |
| CAS | 7447-41-8 |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Flaska |
| Utseende | Vitt kristallint pulver |
| Analysprocentintervall | ≥99% |
| Nedbrytningsinformation | Väteklorid, litiumoxid |
| Visa mer |