Läs mer
Litiumklorid, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15603190 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
Produktkod. 15603190
Brand: Honeywell-Fluka 310468500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ACS-reagens,≥ 99 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7447-41-8
Molekylformel ClLi
Molekylvikt (g/mol) 42.39
MDL-nummer MFCD00011078
InChI-nyckel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC-namn litium;klorid
LEDER [Li+].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Chloride
Kvantitet 500 g
Linjär formel LiCl
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 42.39g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Lithium chloride