Läs mer
Litiumklorid, vattenfritt vattenfritt, 98+%
Beskrivning
Litiumklorid är användbart för framställning av litiummetall och för generering av Mn(0)-arter som kan användas vid cykliseringar av fria radikaler. Det kan fungera som ett flamfärgämne för att generera mörkröda lågor, ett lödningsflöde för aluminium i bilar, en hygrometer och ett torkmedel för att torka luftströmmar. Vid exponering för luft blir det en lösning med koncentrationen direkt relaterad till den relativa luftfuktigheten i atmosfären och fungerar därför som en relativ fuktighetsstandard vid kalibrering av hygrometrar. Förutom att vara en källa till klorid, fungerar den som en tillsats i Stille reaktion i organisk syntes och för att fälla ut RNA från cellulära extrakt. Eftersom den är biologiskt betydelsefull finner den tillämpningar i en mängd olika analyser för att studera cellöde och neurobiologi. Litiumklorid har visat sig hämma virusinfektion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Litiumklorid är användbart för framställning av litiummetall och för generering av Mn(0)-arter som kan användas vid cykliseringar av fria radikaler. Det kan fungera som ett flamfärgämne för att generera mörkröda lågor, ett lödningsflöde för aluminium i bilar, en hygrometer och ett torkmedel för att torka luftströmmar. Vid exponering för luft blir det en lösning med koncentrationen direkt relaterad till den relativa luftfuktigheten i atmosfären och fungerar därför som en relativ fuktighetsstandard vid kalibrering av hygrometrar. Förutom att vara en källa till klorid, fungerar den som en tillsats i Stille reaktion i organisk syntes och för att fälla ut RNA från cellulära extrakt. Eftersom den är biologiskt betydelsefull finner den tillämpningar i en mängd olika analyser för att studera cellöde och neurobiologi. Litiumklorid har visat sig hämma virusinfektion.
Anmärkningar Den
är hygroskopisk till sin natur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, bromtriklorid och bromtrifluorid. Deliquescent salt bildar en lösning när det utsätts för fuktig luft. Förvara på en sval och torr plats i slutna täta behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1325 °C till 1360 °C |
| Kemiskt namn eller material | Lithium chloride |
| Smältpunkt | 605 °C |
| Namnnotering | Vattenfri |
| Kvantitet | 500 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Mycket hygroskopisk |
| Densitet | 2.068 |
| Merck Index | 14,5528 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten methanol, etanol, pyridin och myrsyra. Olöslig i diklormetan. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Lithium chloride, anhydrous
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.