Läs mer
Litiumklorid vattenfri, certifierad AR för analys, Fisher Chemical
Produktkod. 10578430 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10578430 250 g Pulverburk av plast 250g
1 options
Produktkod. 10578430 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer L/2201/50
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
250g, Plastpulverburk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 1382 °C
Smältpunkt 605 °C
CAS 7447-41-8
Färg Vitt
pH 7 till 8
Fysisk form Fast
Kvantitet 250 g
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 1,33 hPa 547
Molekylformel ClLi
MDL-nummer MFCD00011078
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
InChI-nyckel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Li+].[Cl-]
IUPAC-namn litium(1+)klorid
Molekylvikt (g/mol) 42.39
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
Formel vikt 42,38 g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium chloride, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.