Specifikationer
| Kokpunkt | 1382 °C |
| Smältpunkt | 605 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 7 till 8 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 250 g |
| Formel vikt | 42,38 g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Ångtryck | 1,33 hPa 547 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Lithium chloride, anhydrous
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.