Läs mer
Litiumklorid vattenfri, extra ren, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10615692 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
250g
5kg
Produktkod. 10615692
Brand: Fisher Chemical L/2200/65
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7447-41-8
Molekylformel ClLi
Molekylvikt (g/mol) 42.39
MDL-nummer MFCD00011078
InChI-nyckel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC-namn litium(1+)klorid
LEDER [Li+].[Cl-]
Specifikationer
Kokpunkt 1382°C
Smältpunkt 605°C
Färg Vitt
pH 7 till 8
Fysisk form Fast
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 42.38g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 1.33 hPa 547
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium chloride anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: lithium chloride