Läs mer
Litiumklorid, (kristallin), MP Biomedicals
Produktkod. 11436552 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436552 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11436552 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215013401
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Chloride
Namnnotering Vattenfri
CAS 7447-41-8
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
Molekylformel ClLi
MDL-nummer MFCD00011078
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
InChI-nyckel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Li+].[Cl-]
IUPAC-namn litium(1+)klorid
Molekylvikt (g/mol) 42.39
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
Formel vikt 42.4
Visa mer Visa mindre
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.