Läs mer
Litiumklorid, EssentQ, Scharlab
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7447-41-8 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | ClLi |
| MDL-nummer | MFCD00011078 |
| InChI-nyckel | KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [Li+].[Cl-] |
| IUPAC-namn | litium(1+)klorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 42.39 |
| Kvalitet | EssentQ |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- LITIUMKLORID PSS 100G
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P330-Skölj munnen.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: lithium chloride