Läs mer
Lithium chloride hydrate, Puratronic™, 99.996% (metals basis)
Produktkod. 11336817
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336817 25 g 25g
11326817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11336817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010735.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85144-11-2 | ClLi | 42.39 g/mol
Litiumklorid används i stor utsträckning vid produktion av litiummetall. Det används som ett lödmedel för aluminium i bildelar. Dess användning kan också ses som ett torkmedel för att torka luftströmmar. I biokemiska tillämpningar används litiumklorid för att fälla ut RNA från cellulära extrakt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85144-11-2
Molekylformel ClLi
Molekylvikt (g/mol) 42.39
MDL-nummer MFCD00149764
InChI-nyckel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride hydrate, lithium chloride monohydrate, lithium chloride, monohydrate, lithiumchloridehydrate, hcl2lio, licl h2o, licl.h2o, acmc-1bre5, ksc182g6f, lithium chloride hydrate, puratronic
PubChem CID 23681138
LEDER [Li+].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium chloride hydrate
Smältpunkt >98°C-H2O
Färg Vitt
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.996% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn litium;klorid;hydrat
Formel vikt 42.39 (Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.