Läs mer
Litiumklorid Molekylär Biologisk Reagens MP Biomedicals
Produktkod. 11406481 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406481 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11406481 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219401080
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Chloride
Namnnotering Molecular Biology Reagent
CAS 7447-41-8
Kvantitet 100 g
Molekylformel ClLi
MDL-nummer MFCD00011078
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
InChI-nyckel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Li+].[Cl-]
IUPAC-namn litium(1+)klorid
Molekylvikt (g/mol) 42.39
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
Formel vikt 42.4
Densitet 2.1g/mL