Läs mer
Litiumkloridmonohydrat, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11338017
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338017 25 g 25g
11328017 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022151.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16712-20-2 | ClH2LiO | 60.405 g/mol
Litiumkloridmonohydrat används som prekursor vid framställning av litiummetall och andra litiumföreningar. Den fungerar som svetsmedel för aluminium, saltbad för värmebehandling med låg temperatur och lödteknik. Det används också som spårämne för kemiska produkter, dvs. denaturering av vin. För absorbatorer är det ett absorptions- och desinfektionsreagens samt torkmedel för luftkonditionering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16712-20-2
Molekylformel ClH2LiO
Molekylvikt (g/mol) 60.405
MDL-nummer MFCD00011078
InChI-nyckel VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride hydrate, lithium chloride monohydrate, lithium chloride, monohydrate, lithiumchloridehydrate, hcl2lio, licl h2o, licl.h2o, acmc-1bre5, ksc182g6f, lithium chloride hydrate, puratronic
PubChem CID 23681138
IUPAC-namn litium;klorid;hydrat
LEDER [Li+].O.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium chloride monohydrate
Smältpunkt >98°C-H2O
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.95% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 60.41 (42.39 Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.78
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium chloride monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride, monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.