Läs mer
Lithium chloride-potassium chloride
Produktkod. 11343427
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11343427 50 g 50g
11333427 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018206.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65567-96-6 | Cl2KLi | 116.938 g/mol
Litiumklorid-kaliumklorid används i separatorer för blandade övergångsmetalloxidkatoder i termiska batterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65567-96-6
Molekylformel Cl2KLi
Molekylvikt (g/mol) 116.938
MDL-nummer MFCD00144623
InChI-nyckel HCQWRNRRURULEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium chloride-potassium chloride, acmc-20akmw, lithium potassium chloride, lithium potassium chloride 1/1/2, lithium chloride/potassium chloride eutectic, lithium 1+ ion potassium dichloride, lithium chloride/potassium chloride eutectic, anhydrous, beads trace metals basis
PubChem CID 16213218
IUPAC-namn litium;kalium;diklorid
LEDER [Li+].[Cl-].[Cl-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium chloride-potassium chloride
Smältpunkt 357°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.02
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.