Läs mer
Beschreibung
Litiumklorid är ett joniskt salt som bildar en icke-vattenhaltig elektrolytlösning. Medan kaliumkloridlösning är en mer typisk elektrodfyllningslösning, indikeras användning av litiumklorid i isättika när elektroden ska användas i icke-vattenhaltiga medier och organiska lösningsmedel.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Lithium chloride |
| CAS | 7447-41-8, 64-19-7 |
| För användning med (utrustning) | pH-elektrod |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 100 ml |
| Lösningstyp | Elektrodfyllning |
| Formulering | 1M litiumklorid (LiCl) löst 100 ml i glacial ättiksyra |
| Molekylformel | LiCl |
| Formel vikt | 42,39 g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- ELECTRODE FILLING SOLUTION 1.0M LITHIUM CHLORIDE IN GLACIAL ACETIC ACID
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, lithiumchloride
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?