Läs mer
Lithium chloride, ultra dry, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11382488
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382488 250 g 250g
11372488 10 g 10g
11392488 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11382488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014540.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7447-41-8 | ClLi | 42.39 g/mol
Litiumklorid är användbart för framställning av litiummetall och för generering av Mn(0)-arter som kan användas vid cykliseringar av fria radikaler. Det kan fungera som ett flamfärgämne för att generera mörkröda lågor, ett lödningsflöde för aluminium i bilar, en hygrometer och ett torkmedel för att torka luftströmmar. Vid exponering för luft blir det en lösning med koncentrationen direkt relaterad till den relativa luftfuktigheten i atmosfären, och fungerar därför som en relativ fuktighetsstandard vid kalibrering av hygrometrar. Förutom att vara en källa till klorid, fungerar den som en tillsats i Stille reaktion i organisk syntes och för att fälla ut RNA från cellulära extrakt. Eftersom den är biologiskt betydelsefull finner den tillämpningar i en mängd olika analyser för att studera cellöde och neurobiologi. Litiumklorid har visat sig hämma virusinfektion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7447-41-8
Molekylformel ClLi
Molekylvikt (g/mol) 42.39
MDL-nummer MFCD00011078
InChI-nyckel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
LEDER [Li+].[Cl-]
Specifikationer
Kokpunkt 1325°C to 1360°C
Kemiskt namn eller material Lithium chloride
Smältpunkt 605°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 250 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,5528
Löslighetsinformation Freely soluble in water; soluble in methanol,ethanol,formic acid. Insoluble in dichloromethane.
IUPAC-namn litium(1+)klorid
Formel vikt 42.39
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.068 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.