Läs mer
Litiumklorid, ultratorrt, 99,9 % (metallbas)
Beskrivning
Litiumklorid är användbart för framställning av litiummetall och för generering av Mn(0)-arter som kan användas vid cykliseringar av fria radikaler. Det kan fungera som ett flamfärgämne för att generera mörkröda lågor, ett lödningsflöde för aluminium i bilar, en hygrometer och ett torkmedel för att torka luftströmmar. Vid exponering för luft blir det en lösning med koncentrationen direkt relaterad till den relativa luftfuktigheten i atmosfären, och fungerar därför som en relativ fuktighetsstandard vid kalibrering av hygrometrar. Förutom att vara en källa till klorid, fungerar den som en tillsats i Stille reaktion i organisk syntes och för att fälla ut RNA från cellulära extrakt. Eftersom den är biologiskt betydelsefull finner den tillämpningar i en mängd olika analyser för att studera cellöde och neurobiologi. Litiumklorid har visat sig hämma virusinfektion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1325 °C till 1360 °C |
| Kemiskt namn eller material | Lithium chloride, ultra dry |
| Smältpunkt | 605 °C |
| Färg | Vitt till grått |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 25 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Utseende | Vitt till grått kristallint pulver |
| Analysprocentintervall | 99,9 % (metallbas) |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.