Läs mer
Litiumkobolt(III)oxid, 97 %
Produktkod. 11387657
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387657 50 g 50g
11307667 250 g 250g
11397657 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014049.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 12190-79-3 | CoLiO2 | 97,871 g/mol
Aluminiumoxid kan användas i katalysatorstöd, kemiska sensorer, som absorbent för gaser och vattenångor, tillverkning av slipmedel, eldfasta material, keramer, elektriska isolatorer och motstånd, papper, deglar, som kromatografisk matris, i flussmedel, glödlampor och värmebeständiga fibrer. Stora mängder aluminiumoxid används vid tillverkning av aluminium och en komponent av lera. Den används också som katalysator vid hydroavsvavling och i Ziegler-Natta-polymerisationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12190-79-3
Molekylformel CoLiO2
Molekylvikt (g/mol) 97.871
MDL-nummer MFCD00049786
InChI-nyckel BFZPBUKRYWOWDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium colbaltite, lithium cobalt iii oxide, cobalt lithium oxide, cobaltate coo21-, lithium, cobalt lithium dioxide, coo2.li, lithium oxido oxo cobalt, lithium cobalt dioxide, lithotab cobaltoylolate
PubChem CID 23670860
IUPAC-namn litium;oxido(oxo)kobolt
LEDER [Li+].[O-][Co]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium cobalt(III) oxide
Färg Blått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Mörkblått pulver
Analysprocentintervall 97%
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 97.88
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium cobalt(III) oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium cobalt(III)oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.