Läs mer
Litiumkobolt(III)oxid, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11319737
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319737 25 g 25g
11329737 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042090.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12190-79-3 | CoLiO2 | 97.871 g/mol
Bakpulver, medicin (katartisk), komponent i Fehlings lösning, försilvrande speglar. Kaliumnatrium L-tartrat-tetrahydrat används i processen för att försilvra speglar. Det är aktiv ingrediens i Fehilings lösning och Nylanders test involverad i bestämning av reducerande sockerarter. Det används för att bryta upp emulsion i organisk syntes samt ett vanligt utfällningsmedel i proteinkristallografi. Som ett Biuret-reagens används det för att mäta proteinkoncentrationen. Dessutom används det som laxermedel och används även inom livsmedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12190-79-3
Molekylformel CoLiO2
Molekylvikt (g/mol) 97.871
MDL-nummer MFCD00049786
InChI-nyckel BFZPBUKRYWOWDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium colbaltite, lithium cobalt iii oxide, cobalt lithium oxide, cobaltate coo21-, lithium, cobalt lithium dioxide, coo2.li, lithium oxido oxo cobalt, lithium cobalt dioxide, lithotab cobaltoylolate
PubChem CID 23670860
IUPAC-namn litium;oxido(oxo)kobolt
LEDER [Li+].[O-][Co]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium cobalt(III) oxide
Färg Blått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.5% (Metal basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 97.88
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende Dark blue powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.