Läs mer
Litiumkobolt(III)oxid, 99,5 % (metallbas)
Beskrivning
Bakpulver, medicin (katartisk), komponent i Fehlings lösning, försilvrande speglar. Kaliumnatrium L-tartrat-tetrahydrat används i processen för att försilvra speglar. Det är aktiv ingrediens i Fehilings lösning och Nylanders test involverad i bestämning av reducerande sockerarter. Det används för att bryta upp emulsion i organisk syntes samt ett vanligt utfällningsmedel i proteinkristallografi. Som ett Biuret-reagens används det för att mäta proteinkoncentrationen. Dessutom används det som laxermedel och används även inom livsmedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium cobalt(III) oxide |
| Färg | Blått |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | 99,5 % (metallbasis) |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 97.88 |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Utseende | Mörkblått pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.