Läs mer
Litiumkoboltit, LiCoO2, MP Biomedicals
Produktkod. 11438465 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438465 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11438465 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522108580
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
  • Molecular formula: CoLiO2
  • Molecular weight: 97.871 g/mol
  • CAS number: 12190-79-3
  • Synonym: Lithium cobaltite
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Cobaltite
CAS 12190-79-3
Kvantitet 100 g
Molekylformel CoLiO2
Linjär formel LiCoO2
Synonym lithium colbaltite, lithium cobalt iii oxide, cobalt lithium oxide, cobaltate coo21-, lithium, cobalt lithium dioxide, coo2.li, lithium oxido oxo cobalt, lithium cobalt dioxide, lithotab cobaltoylolate
Löslighetsinformation Insoluble in water
InChI formel InChI=1S/Co.Li.2O/q;+1;;-1
InChI-nyckel BFZPBUKRYWOWDV-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Li+].[O-][Co]=O
IUPAC-namn litium;oxido(oxo)kobolt
Molekylvikt (g/mol) 97.871
PubChem CID 23670860
Formel vikt 97.871
Utseende Gray Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • LITHIUM COBALTITE, LICOO2, 100 G
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P391-Samla upp spill.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium cobalt(III)oxide