Learn More
Lithium cyclopentadienide, 97%
Artikelnummer. 11373738
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11373738 5 g 5g
11383738 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11373738 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039329.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 16733-97-4 | C5H5Li | 72.04 g/mol
Lithium cyclopentadienide is a useful reagent in preparing metallocenes and cyclopentadienyl derivatives. It is also used as intermediates and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16733-97-4
Molecular Formula C5H5Li
Molecular Weight (g/mol) 72.04
MDL Number MFCD00001439,MFCD00001439
InChI Key CSOHRTAOCDVTQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium cyclopentadienide, cyclopentadienyllithium, acmc-1bo1f, lithium cyclopenta-1,3-dien-1-ide, lithium 1+ ion cyclopenta-1,3-dien-1-ide
PubChem CID 14063469
IUPAC Name lithium;cyclopenta-1,3-diene
SMILES [Li+].C1C=CC=[C-]1
Spezifikation
Quantity 5 g
UN Number UN3180
Sensitivity Air and moisture sensitive
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 72.04
Percent Purity 97%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Lithium cyclopentadienide
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.