Läs mer
Lithium dihydrogen phosphate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11458826
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1000g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458826 1 kg 1000g
1 options
Produktkod. 11458826 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16987.0B
Request Bulk or Custom Format
Används som en prekursor för LiMX2O7 (M = Fe, V; x =P, As) katodmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används som en prekursor för LiMX2O7 (M
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren tätt försluten och förvara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium dihydrogen phosphate
Smältpunkt >100°C
CAS 13453-80-0
Kvantitet 1 kg
Molekylformel H2LiO4P
MDL-nummer MFCD00016188
Synonym lithium dihydrogen phosphate, monolithium phosphate, lithium dihydrophosphate, lithium dihydrogenorthophosphate, lithium dihydrogen orthophosphate, phosphoric acid, monolithium salt, lithium phosphate monobasic, phosphoric acid, lithium salt 1:1, lithiumdihydrogenphosphate, li.h2o4p
Löslighetsinformation Slightly soluble aq. soln..
InChI-nyckel SNKMVYBWZDHJHE-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Li+].OP(O)([O-])=O
IUPAC-namn litium;divätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 103.93
PubChem CID 23669251
Formel vikt 103.93
Procent renhet 97%
Odör Odorless
Densitet 2.461