Läs mer
Lithium Dodecyl Sulfate (Powder or Flakes/Molecular Biology), Fisher BioReagents
Produktkod. 10522975 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10522975 25 g Glass Bottle 25g
1 options
Produktkod. 10522975
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lithium Dodecyl Sulfate (LDS) is a detergent used for dissociating proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2044-56-6
Molekylformel C12H25LiO4S
Molekylvikt (g/mol) 272.33
MDL-nummer MFCD00007467
InChI-nyckel YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2735071
IUPAC-namn lithium(1+) dodecyl sulfate
LEDER [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Abs. 0.01 max. (3% solution) at 405nm, 0.05 max. (3% solution) at 280nm, 0.100 AU max. at 260nm, 0.3 max. (3% solution) at 230nm
Kemiskt namn eller material Lithium Dodecyl Sulfate
Färg White
Fysisk form Solid
Kvantitet 25 g
Identifiering Pass Test
Förpackning Glass Bottle
Analysprocentintervall ≥99 %
Linjär formel CH3(CH2)11OSO3Li
Formel vikt 273.18
Procent renhet ≥99% (≥98% C12-OH)
Kvalitet Molecular Biology
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium dodecyl sulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.