Läs mer
Lithium Dodecyl Sulfate, Ultra Pure, 5g, MP Biomedicals
Produktkod. 17861391 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
17861391 5 g
1 options
Produktkod. 17861391 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04800752
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 SEK
    981.49 SEK / 5g
    Save 53.51 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
2044-56-6 (LDS Laurylsulfat litiumsalt) Renhet: >>>99% uppvisar större löslighet än SDS vid lägre temperaturer, samtidigt som liknande rengörings- och vätförmåga bibehålls
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Dodecyl Sulfate
CAS 2044-56-6
Kvantitet 5 g
Molekylformel C12H25LiO4S
MDL-nummer MFCD00007467
InChI-nyckel YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn litium(1+)dodecylsulfat
Molekylvikt (g/mol) 272.33
PubChem CID 2735071
Kvalitet Ultra Pure