Läs mer
Litium Dodecyl Sulfate, Ultra Pure, MP Biomedicals
Produktkod. 17871391 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
17871391 25 g
1 options
Produktkod. 17871391 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04800753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3095.00 SEK
    2944.45 SEK / 25g
    Save 150.55 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
2044-56-6 (LDS Laurylsulfat litiumsalt) Renhet: >>>99% uppvisar större löslighet än SDS vid lägre temperaturer, samtidigt som liknande rengörings- och vätförmåga bibehålls
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Dodecyl Sulfate
CAS 2044-56-6
Kvantitet 25 g
Molekylformel C12H25LiO4S
MDL-nummer MFCD00007467
InChI-nyckel YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn litium(1+)dodecylsulfat
Molekylvikt (g/mol) 272.33
PubChem CID 2735071
Kvalitet Ultra Pure
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium Dodecyl Sulfate, ultra pure
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium dodecyl sulphate