Läs mer
Litiumdodecylsulfat, ≥98 %
Produktkod. 15875208 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15875208 100 g Plastflaska 100g
15865208 25 g Plastflaska 25g
15865358 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15875208 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J32816.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2044-56-6 | C12H25LiO4S | 272,33 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2044-56-6
Molekylformel C12H25LiO4S
Molekylvikt (g/mol) 272.33
MDL-nummer MFCD00007467
InChI-nyckel YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium dodecyl sulfate, lithium dodecylsulfate, sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt, lauryl sulfate lithium salt, lithium lauryl sulfate, dodecyl lithium sulfate, lds, lithium 1+ ion dodecyl sulfate, sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt 1:1, lithium dodecyl sulfate, ultra pure
PubChem CID 2735071
LEDER [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Dodecylsulfate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Linjär formel CH3(CH2)11OSO3Li
UN-nummer UN1325
IUPAC-namn litium(1+)dodecylsulfat
Formel vikt 272.33
Procent renhet ≥98%
Förpackning Plastflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.