Läs mer
Litiumetoxid, 1M lösning i etanol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10536843 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10536843 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10298983 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10536843 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 380171000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2388-07-0 | C2H5LiO | 52.00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2388-07-0 , 64-17-5
Molekylformel C2H5LiO
Molekylvikt (g/mol) 52.00
MDL-nummer MFCD00050493
InChI-nyckel AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium ethoxide, lithium ethylate, lithotab ethoxide, lioet, acmc-1cex9, ethanol, lithium salt 9ci, lithium 1+ ion ethoxide
PubChem CID 23661847
LEDER [Li+].CC[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium ethoxide
Färg Orange
Namnnotering 1M solution in ethanol
Linjär formel LiOCH2CH3
Koncentration Exact strength on the certificate of analysis
Densitet 0.8200g/mL
IUPAC-namn litium;etanolat
Formel vikt 52
Identifiering Confirmed
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
För tillverkning och laboratorieanvändning. Ej för dryckesbruk